Documenti fondamentali
SLHA033
Millipore
Unità filtrante Millex-HA (sterile)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa
Scegli un formato
50 PKG
CHF 353.00
250 PKG
CHF 897.00
CHF 353.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
CHF 353.00
250 PKG
CHF 897.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
CHF 353.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrizione generale
I filtri Millex-HA (sterili) sono dispositivi medici da impiegare come filtri da siringa per chiarificare piccoli volumi di soluzioni nella cura diretta dei pazienti e nella preparazione di miscele nelle farmacie. 
Applicazioni
  • Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Farmacia ospedaliera: Chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
  • Cura diretta del paziente: Rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Supporto bidirezionale della membrana filtrante
  • Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • Membrana a filtro in esteri misti di cellulosa (MCE) sigillata in un contenitore di copolimero acrilico modificato (MMA).
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotata di marchio CE
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3