Documenti fondamentali
SLHP033N
Millipore
Filtri da siringa Millex® in polietersolfone
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,45 μm PES, Filtri da siringa Millex-GP, Filtri da siringa Millipore Express® PES, Filtri da siringa in polietersolfone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Dimensione pori:
0.45 μm
Altezza:
27 mm
Diametro:
33 mm
Superficie filtrante:
4.5 cm2
Volume:
100 mL
Sterilità:
non-sterile
Materiali:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Descrizione
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Volume
100 mL
Colore
green
Matrice
Millipore Express®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Punto di bolla
≥2 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Non-sterile Millex® syringe filters with Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applicazioni
Filtration of aqueous and mild organic solutions
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Dati e prodotti di filtrazione raccomandati per il metodo OTM-45 per il monitoraggio di composti PFAS nell’aria.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.
Vedi tutto