Documenti fondamentali
SLHAR33SS
Millipore
Filtri da siringa Millex, MCE
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-HA, Filtri da siringa da 0,45 μm MCE, Filtro a siringa MF-Millipore MCE, filtro a siringa esteri misti cellulosa
Scegli un formato
50 PKG
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
CHF 224.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex
Durata
3 yr
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Colore
blue
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Punto di bolla
≥30 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
I filtri da siringa sterili Millex sono ideali per la sterilizzazione di solventi organici e soluzioni acquose o per la filtrazione sterilizzante di aria e gas. Molti metodi di preparazione dei campioni richiedono l′uso dei filtri Millex in virtù della loro qualità e la loro costanza di prestazioni senza eguali. Non solo i filtri Millex sono caratterizzati da un minimo volume morto e portate più elevate, ma resistono anche a pressioni di esercizio maggiori e sono chimicamente compatibili con una ampia gamma di campioni e solventi, così da ridurre al minimo il rilascio di estraibili. I filtri Millex sono prodotti in un ambiente controllato e automatizzato nel rispetto dei più alti standard di qualità. I dispositivi sterili sono dotati di certificato di qualità; tra questi, alcuni sono classificati come idonei per applicazioni mediche.
Applicazioni
Chiarifica di acqua, tamponi o soluzioni acquose
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche & vantaggi
  • Adatti per una varietà di applicazioni in base a tipo di membrana, alloggiamento e classe di validazione
  • Unità filtranti specializzate per proteggere i trasduttori di emodialisi da sangue e condensa e per la protezione delle linee del vuoto
  • Membrane a basso rilascio di estraibili e ridotto adsorbimento aspecifico per garantire perdite minime del campione
  • Portate e pressioni d′esercizio più elevate per prestazioni superiori
Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas; filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di molecole di piccole dimensioni
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterile
  • Uso previsto: sterilizzazione di piccoli volumi di soluzioni acquose
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione “Istruzioni per l′uso” della guida all′uso del filtro per siringa Millex
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 3