SLGNX13TL
Filtri da siringa Millex™ in nylon
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,2 μm nylon, Filtri da siringa Millex-GN
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
48 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
purple
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- I filtri da siringa non sterili Millex con membrana in nylon idrofilo sono compatibili con un′ampia gamma di solventi
- Disponibili con grado di filtrazione da 0,20 µm e 0,45 µm e in due diversi diametri per soddisfare le diverse esigenze applicative
- Compatibili con soluzioni sia acquose che organiche, offrono un′ampia compatibilità chimica e flessibilità nel laboratorio
- Contenitori in polipropilene offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
- Codice SKU che termina con NS (------- NS): 50 per confezione
- Codice SKU che termina con NL (-------NL): 100 per confezione
-Codice SKU che termina con TL (-------TL): 100 per confezione. Questi filtri per siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
- Codice SKU che termina con NB (------- NB): 250 per confezione
- Codice SKU che termina con NK (-------NK): 1.000 per confezione
Applicazioni:
- filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa
- filtrazione di solventi
- chiarifica di soluzioni acquose e organiche
Specifiche
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.