SLGPX13
Millex™ polyethersulfone syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
0.22 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
Scegli un formato
CHF 2’980.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 2’980.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
green
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.