Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- Filtrazione sterilizzante
- Filtrazione di tamponi
- Filtrazione di terreni per colture tissutali
- Filtrazione di campioni per analisi di PFAS (LC-MS)
Other Notes
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
| parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) |
| diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm | diam. 90 mm |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| material plain filter, white filter, polyethersulfone membrane | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in PES con pori da 0,22 μm