Key Documents
SCVPU02RE
Millipore
Sistema Stericup-VP per la filtrazione sterilizzante sottovuoto
250 mL process volume, 0.1 µm pore size, polyethersulfone membrane, pkg of 12, radio-sterilized
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Stericup®
Parametri
250 mL process volume
250 mL sample volume
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
164 mm
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
250 mL
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Flacone da 250 mL con tappo
Il sistema di filtrazione sotto vuoto Stericup® rappresenta il dispositivo monouso più efficiente per la preparazione di terreni sterili. Combinando in un unico dispositivo un'unità filtrante Steritop e un flacone di raccolta, è in grado di processare e conservare volumi da 150 ml a 1.000 ml in un unico contenitore pronto all′uso. Il design senza sporgenze, l′impugnatura ergonomica del flacone di raccolta e il profilo bilanciato ne migliorano la stabilità durante la filtrazione negli spazi stretti delle cappe a flusso laminare, mentre il confezionamento pratico e l′etichettatura su misura facilitano l'apertura e il tracciamento di ciascun dispositivo. Grazie al leggero incavo sul fondo, dopo la filtrazione i flaconi di raccolta chiusi possono essere impilati uno sull'altro, con gran risparmio di spazio refrigerato. È inoltre possibile utilizzare le unità filtranti Steritop con i vostri flaconi di raccolta o le vostre bottiglie sterili.
Caratteristiche & vantaggi
Membrana Millipore Express PLUS: portate elevate e ridotto adsorbimento proteico, da cui conseguono una perdita minima di proteine, migliori prestazioni nelle fasi downstream e riduzione dei costi
Membrana Durapore: adsorbimento proteico ultra basso per una perdita minima di proteine
L′imballaggio aderente, il sacchetto con apertura facilitata e la comoda etichetta rendono facili ed efficienti lo stoccaggio, l′apertura e l′identificazione di questi dispositivi
La base stabile e la pratica impugnatura del dispositivo Stericup consentono di eseguire comodamente le varie fasi del processo di filtrazione sotto cappa a flusso laminare
Un leggero incavo sul fondo rende i flaconi di raccolta Stericup facilmente impilabili negli spazi refrigerati
Applicazioni:
sterilizzazione di soluzioni acquose (da 150 mL a 1 L); filtrazione sterilizzante di terreni di coltura e tamponi contenenti proteine ad alto valore aggiunto o molecole di piccole dimensioni.
Applicazioni
Membrana in polietersolfone, volume trattabile 250 mL, pori da 0,1 µm, conf. 12 pz., radio-sterilizzata
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Stato fisico
Codice colore: trasparente, con adattatore blu
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Raggi gamma
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Prior to probing a membrane using precious antibodies, it is helpful to visualize the transferred proteins on the blot to ensure complete transfer and even loading. This page describes possible causes and potential remedies for challenges encountered during protein visualization.