1.73632
Move 100 Hand-held Colorimeter
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colorimetro Move 100,
tecniche
photometry: suitable
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Pre-programmato per più di 100 parametri, questo colorimetro compatto e portatile, con l′impiego dei kit analitici di elevata qualità Spectroquant®, consente, da solo, la determinazione di tutti i parametri importanti per l′acqua. Questo pratico strumento a batteria completo di valigetta di trasporto è stato ideato per le analisi sul campo e “in process”.
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Determinazione fotometrica con cromazurolo S dopo fusione in crogiolo
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinazione fotometrica mediante metodo di Griess dopo estrazione
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Contenuto correlato
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.