Documenti
CLS430165
Piastre per coltura con trattamento per coltura tissutale Corning®
D × H 35 mm × 10 mm
Sinonimo/i:
petri dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Confezionamento
sleeve of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 430165
D × alt.
35 mm × 10 mm
Area superficiale
8 cm2
Caratteristiche e vantaggi
  • Prodotte da polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattate per un attaccamento ottimale delle cellule
  • Sterilizzate mediante irraggiamento gamma e certificate non pirogeniche
  • Il profilo sagomato consente di impilarle per facilitarne l′impiego manuale e il trasporto
  • Il coperchio è dotato di sfiati per consentire uno scambio costante di gas
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.