Documenti fondamentali
SCR136
Sigma-Aldrich
Collagenasi priva di componenti di origine animale, tipo A
Animal Free Collagenase, Type A, is designed to have collagenase and secondary proteases similar to Types I and II collagenase.
Sinonimo/i:
MMP, Matrix metalloprotease
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.78
caseinase activity
≥150 caseinase units/mg
clostripain activity
≤8.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥7,500 U/vial
trypsin activity
≥0.1 trypsin units/mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Le collagenasi grezze sono ampiamente utilizzate nelle procedure enzimatiche di isolamento delle cellule primarie e di dissociazione dei tessuti. La maggior parte dei ricercatori utilizza preparazioni di collagenasi grezze, come i tipi I, II, III e IV, oppure collagenasi purificate cromatograficamente. La collagenasi priva di componenti di origine animale, tipo A, EMD Millipore viene preparata e purificata da colture cresciute in terreni completamente privi di componenti di origine animale; è stata ideata per i bioprocessi in cui è necessario evitare l’introduzione di agenti patogeni di origine animale, come BSE, TSE e altri virus dei mammiferi.
Origine del prodotto: isolato e purificato da colture di Clostridium histolyticum prive di reagenti contenenti sostanze di origine animale.
Questo prodotto è realizzato in un ambiente certificato ISO9001:2008.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
La collagenasi priva di componenti di derivazione animale, tipo A, è concepita per offrire collagenasi e proteasi secondarie simili alle collagenasi di tipo I e II.
Sottocategoria di ricerca
Enzimi & biochimica
Stato fisico
Il prodotto viene diafiltrato con acqua, filtrato su una membrana da 0,22 micron e liofilizzato in fiale.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C. Ulteriori diluizioni devono essere effettuate in un tampone e/o terreno idoneo addizionato di proteine, come DMEM con l'1% di albumina da siero umano o una proteina equivalente.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6