Documenti fondamentali
SCNY00060
Millipore
Unità filtranti Steriflip® Millipore® per la filtrazione sottovuoto
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinonimo/i:
Unità filtranti sterili Steriflip® per provette da centrifuga
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Caratteristiche
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
138 mm
Capacità
50 mL
Diametro
6.4 cm
Diam. filtro
4 cm
Superficie filtrante
7 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Volume d’esercizio
50 mL
~50 mL
Dimensione pori
60.0 μm pore size
Raccordi
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Steriflip® sono state progettate per filtrare il contenuto di provette da centrifuga standard da 50 mL, senza dover trasferire il campione. Sono utili nella sterilizzazione di soluzioni acquose (fino a 50 ml), nella filtrazione sterilizzante di piccoli lotti di terreno di coltura, di tamponi contenenti proteine o piccole molecole di valore elevato e nell′isolamento di cellule.
Applicazioni
Solo per scopi di ricerca
Le unità filtranti sterili Steriflip® per provette da centrifuga sono state impiegate per l′isolamento di cellule stromali mesenchimali da cordone ombelicale, di fibroblasti e di cellule muscolari lisce.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un semplice sistema chiuso vuoto-assistito evita trasferimenti poco puliti dei campioni
  • Scegliendo il filtro a rete in nylon con il grado di filtrazione più adatto è possibile separare le cellule dai detriti cellulari
  • Ideali per sterilizzare piccoli lotti di terreno di coltura
  • Compatibili con qualsiasi provetta da centrifuga da 50 mL, evitano l′impiego di materiali superflui, le perdite di tempo e il rischio di fuoriuscita del campione
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
J Robert Smith et al.
Stem cells international, 2016, 6810980-6810980 (2016-03-12)
Umbilical cord derived mesenchymal stromal cells (UC-MSCs) are a focus for clinical translation but standardized methods for isolation and expansion are lacking. Previously we published isolation and expansion methods for UC-MSCs which presented challenges when considering good manufacturing practices (GMP)
Ye Gao et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 630228-630228 (2021-04-17)
Non-invasive biomarkers to identify patients with bladder outlet obstruction (BOO)-related dysfunction are still needed to guide clinical practice. The current study aims to investigate molecular alterations and biomarkers associated with partial BOO (PBOO) in rats. Sprague-Dawley rats were used to
Articoli
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.