Documenti
SE1M179M6
Millipore
Provetta da vuoto Millipore® Steriflip® con filtro in testa
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinonimo/i:
Filtri sterili Steriflip®-GV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Caratteristiche
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
138 mm
Capacità
50 mL
Diametro
6.4 cm
Diam. filtro
4 cm
Superficie filtrante
7 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Compatibili con provette da centrifuga da 50 mL, le unità filtranti Steriflip® eliminano la necessità di trasferire il campione liquido al sistema di filtrazione, collegandosi direttamente alla provetta del campione. Per filtrare è sufficiente avvitare l'unità filtrante in testa alla provetta da centrifuga da 50 mL contenente il campione, capovolgere il sistema così assemblato e applicare il vuoto. Il filtrato si raccoglie direttamente nella provetta da da 50 mL dell′unità filtrante.
L′unità filtrante Stericup® con membrana in fluoruro di polivinilidene (PVDF) di grado 0,22 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 50 mL e da un flacone di raccolta dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato
Applicazioni
Solo per uso a fini di ricerca
I sistemi di filtrazione Steriflip® sono progettati per essere impiegati nella filtrazione sterile sotto vuoto di soluzioni acquose come i terreni per coltura tissutale e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
I filtri Sterilflip® sono stati impiegati:
  • nella preparazione di coniugati farmaco-anticorpo (ADC)
  • per sterilizzare albumina di siero bovino (BSA), papaina, dispasi, mix di DNasi e soluzioni di glucosio per colture tissutali
  • per filtrare il surnatante chiarificato nel saggio di fusione per il virus dell′immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1)
Caratteristiche e vantaggi
  • Un semplice sistema chiuso, vuoto-assistito, evita trasferimenti poco puliti dei campioni
  • Scegliendo il filtro a rete in nylon con il grado di filtrazione più adatto è possibile separare le cellule dai detriti cellulari
  • Ideali per sterilizzare piccoli lotti di terreno di coltura
  • Compatibili con qualsiasi provetta da centrifuga da 50 mL, evitano l′impiego di materiali superflui, le perdite di tempo e il rischio di fuoriuscita del campione
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Visita l’Archivio dei documenti
Marielle Cavrois et al.
Bio-protocol, 4(16) (2014-08-20)
The HIV-1 fusion assay measures all steps in the HIV-1 life cycle up to and including viral fusion. It relies on the incorporation of a β-lactamase Vpr (BlaM-Vpr) protein chimera into the virion and the subsequent transfer of this chimera
Antibody-Drug Conjugates (2013)
Harish Babu et al.
Frontiers in neuroscience, 5, 89-89 (2011-08-04)
In vitro assays are valuable tools to study the characteristics of adult neural precursor cells under controlled conditions with a defined set of parameters. We here present a detailed protocol based on our previous original publication (Babu et al., 2007)
Jerzy A Woznicki et al.
Cell death & disease, 11(1), 68-68 (2020-01-29)
Proteins of the BCL-2 family are evolutionarily conserved modulators of apoptosis that function as sensors of cellular integrity. Over the past three decades multiple BCL-2 family members have been identified, many of which are now fully incorporated into regulatory networks