Documenti fondamentali
SCM005
Sigma-Aldrich
Terreno di mantenimento per le NSC ReNcell
ReNcell NSC Maintenance Medium is a defined serum-free, growth factor-free neural stem cell medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of ReNcell immortalized human neural progenitor cells.
Sinonimo/i:
ReNcell Neural Stem Cell Media
Scegli un formato
500 ML
CHF 550.00
CHF 550.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 550.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
CHF 550.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il terreno per il mantenimento delle NSC ReNcell è un terreno definito, senza siero né fattori di crescita che è stato ottimizzato per la crescita e la differenziazione in vitro delle cellule progenitrici neurali umane immortalizzate ReNcell. Quando addizionato con FGF ed EGF, questo terreno permette alle cellule staminali neurali immortalizzate ReNcell VM e CX di proliferare. La sottrazione dei fattori di crescita dal terreno per il mantenimento delle NSC ReNcell induce invece la differenziazione spontanea delle cellule progenitrici neurali immortalizzate ReNcell.
Stato fisico
Il terreno per il mantenimento delle cellule staminali neurali (NSC) ReNcell contiene DMEM/F12, HEPES, L-glutammina, albumina sierica umana, transferrina umana, putrescina dicloridrato, insulina ricombinante umana, L-tiroxina, tri-iodo-tironina, progesterone, selenito di sodio, eparina, corticosterone. Il terreno non contiene antibiotici.
Stoccaggio e stabilità
SCM005, il terreno per il mantenimento delle cellule staminali neurali ReNcell, va conservato a -20°C fino al momento dell'uso. Una volta scongelato, va tenuto a 2-8°C e calcolata una data di scadenza da quel momento a 1 mese.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yen-Ju Chen et al.
Genome research, 30(3), 375-391 (2020-03-05)
Circular RNAs (circRNAs), a class of long noncoding RNAs, are known to be enriched in mammalian neural tissues. Although a wide range of dysregulation of gene expression in autism spectrum disorder (ASD) have been reported, the role of circRNAs in
Transcriptional signature and memory retention of human-induced pluripotent stem cells.
Marchetto, Maria C N, et al.
Testing, 4, e7076-e7076 (2009)
Yuyu Song et al.
Scientific data, 6, 190016-190016 (2019-02-20)
The immortalized human ReNcell VM cell line represents a reproducible and easy-to-propagate cell culture system for studying the differentiation of neural progenitors. To better characterize the starting line and its subsequent differentiation, we assessed protein and phospho-protein levels and cell
Se Hoon Choi et al.
Nature, 515(7526), 274-278 (2014-10-14)
Alzheimer's disease is the most common form of dementia, characterized by two pathological hallmarks: amyloid-β plaques and neurofibrillary tangles. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease posits that the excessive accumulation of amyloid-β peptide leads to neurofibrillary tangles composed of aggregated
B J Carroll
Advances in biochemical psychopharmacology, 39, 179-188 (1984-01-01)
The DST is a practical laboratory test that can be used in outpatient or inpatient settings. The required laboratory technology is available at any hospital. No subjective, behavioral, or metabolic side-effects occur with the single-dose administration of dexamethasone, and the
Articoli
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocolli
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.