Documenti fondamentali
S2GPU10RE
Millipore
Sistema di filtrazione sotto vuoto Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGPU10RE, Sistemi per la filtrazione col vuoto a sgancio rapido Stericup Quick Release-GP
Scegli un formato
12 EA
CHF 499.00
CHF 499.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 499.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
CHF 499.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
299 mm
Capacità
1000 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
500 mL
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi per la filtrazione sterile Stericup® e Steritop® utilizzano membrane affidabili e dalle prestazioni elevate per una filtrazione sterile di reagenti di laboratori, tamponi e terreni ottimale. Questi dispositivi, caratterizzati da una forma stabile e priva di sporgenze, abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto.
L′unità filtrante Stericup® provvista di membrana in polieteresolfone (PES) da 0,22 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 500 mL e da un flacone di raccolta da 1000 mL dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato.
Questo articolo è la diretta sostituzione dell′articolo SCGPU10RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono disegnati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Caratteristiche e vantaggi
  • L′imbuto filtrante “Quick release” si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
  • Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop, in modo da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
  • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura quando bagnato e quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
  • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
  • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
  • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Contenuto correlato
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  2. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  3. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  4. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  5. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  6. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  7. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  8. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  9. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  10. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  