Documenti fondamentali
SEGPU0545
Millipore
Unità filtrante Stericup® E-GP Eco-friendly
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 500 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
Sistema di filtrazione sterilizzante col vuoto Stericup® E-GP senza imbuto
Scegli un formato
12 EACH
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EACH
CHF 382.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
max. temp. at 45 °C
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
188 mm
Capacità
500 mL
Diametro
9.3 cm
Capacità filtro
500 mL
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet thread(s)
45 mm thread
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I filtri sterili Stericup® E e Steritop® E sono sistemi di filtrazione sterile sottovuoto sviluppati come alternativa verde in grado di ridurre l′impiego di plastica e l′imballaggio in misura significativa.
Il dispositivo Stericup® E si compone di un elemento filtrante con filettatura da 45 mm dotato di un filtro a membrana in polieteresolfone (PES) con pori da 0,22 μm e di una bottiglia di raccolta con tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato. L′elemento filettato da 45 mm si raccorda direttamente con le bottiglie per terreni di coltura a collo ampio (come le bottiglie Gibco® o le bottiglie di vetro)
Utilizzare esclusivamente bottiglie in vetro o in plastica progettate per applicazioni sotto vuoto.
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione Prodotti Verdi Alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS) Cliccando qui è possibile prendere visione del suo profilo DfS (DfS scorecard)
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il DATABASE ACT
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni per colture tissutali e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Caratteristiche e vantaggi
  • Il raccordo filtrante si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
  • Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sul raccordo filtrante, in modo da, velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
  • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura sia in presenza di liquidi sia quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
  • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
  • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
  • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
Altre note
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Contenuto correlato
Stericup® E and Steritop® E sterile filters help reduce laboratory environmental impact by significantly reducing plastic and packaging waste. Both attach directly to commercial media bottles, eliminating the plastic funnel while they eliminate contaminants from media and buffers.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  2. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  3. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  4. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  5. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  6. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  7. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  8. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  9. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  10. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  