Vai a
S2GPU01RE
Sistema di filtrazione sotto vuoto Stericup® Quick Release Millipore®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGPU01RE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 221.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
150 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
CHF 221.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
120 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
150 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
I sistemi filtranti Stericup® e Steritop® consentono di lavorare con semplicità e di filtrare in tutta sicurezza.
Si servono di affidabili membrane dalle alte prestazioni per un'ottimale filtrazione sterilizzante di reagenti, tamponi e terreni di laboratorio. Questi dispositivi uniscono portate e rendimenti eccellenti a un ridotto adsorbimento aspecifico e a un design stabile e smussato.
Questo sistema Stericup® per il trattamento e la conservazione di soluzioni, combina un dispositivo filtrante da bottiglia di 150 mL di capacità con membrana in polietersolfone (PES) da 0,22 μm, un flacone di raccolta da 150 mL e un tappo.
Questo articolo è la diretta sostituzione dell′articolo SCGPU01RE
Application
Ideati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso, i sistemi Stericup® e Steritop® possono essere utilizzati per la filtrazione sterilizzante sotto vuoto di soluzioni acquose come terreni di coltura e fluidi biologici.
  • Terreni di coltura +/- additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Features and Benefits
  • L'imbuto filtrante “Quick Release” si sgancia dal flacone di raccolta semplicemente con una rotazione di un quarto di giro, riducendo il rischio di fuoriuscite e semplificando la manipolazione sul banco e sotto cappa.
  • L'identificazione del prodotto, ben visibile sull'imbuto filtrante Steritop®, espone chiaramente le caratteristiche della membrana quali composizione e dimensione dei pori, consentendo di scegliere rapidamente l'unità appropriata per la propria applicazione.
  • Il tappo "click seal" è flangiato e modificato per consentire una presa sicura anche se bagnato; inoltre, un segnale di stop tattile conferma la chiusura del flacone di raccolta. Diminuiranno, pertanto, le preoccupazioni circa la possibilità di rovesciare o di contaminare il contenuto sterilizzato.
  • L'ampia superficie di scrittura satinata e il tappo di colore più chiaro del flacone di raccolta facilitano una chiara etichettatura, migliorando la leggibilità e riducendo il rischio di sbavature e la conseguente impossibilità di lettura.
  • Il tappo "click seal" può essere appoggiato sul fianco, evitando rischi di contaminazione.
  • I flaconi di raccolta sono impilabili e consentono, quindi, di risparmiare spazio di stoccaggio.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S2GPU11RES2GPU10RES2GPU02RE
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
filter capacity
150 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
500 mL
filter capacity
250 mL
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
material
polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  2. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
  3. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  4. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  5. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  6. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  7. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  8. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  9. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  10. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  