Documenti fondamentali
R04586
Sigma-Aldrich
Formalin
ready-to-use solution, Harleco®, 10%
Sinonimo/i:
NBF Fixative, Formaldehyde solution 10%
About This Item
Codice UNSPSC:
12352501
applicazioni:
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
ready-to-use solution
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Harleco®
Concentrazione
10%
Colore
colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Formalin
R04586-76 1L Poly Bottle
HARLECO® Ready-to-use fixing solution, 10% Neutral Buffered Formalin (NBF)
Applicazioni
Click here for printer friendly instructions for adapting a hand pump to the 20L HDPE drum.
HARLECO® Ready-to-use fixing solution, 10% Neutral Buffered Formalin (NBF)
Componenti
EMD No. R04586-45 contains 450mL in a 1L Poly Jar
EMD No. R04586-01 is 2 x 10L
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Formaldeide ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeide
Formaldeide meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Sigma-Aldrich
15512
Formaldeide
Formaldeide contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
SAFC
F1635
Formaldeide