This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, and the Safety Data Sheet (SDS).
15512
Formaldeide
meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Sinonimo/i:
Formalina
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
Temp. autoaccensione
572 °F
Qualità
meets analytical specification of USP
contiene
9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC)
Concentrazione
≥34.5 wt. %
25-50%
Impurezze
acidic reac. substances, complies
residual solvents, complies
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
corresponds for identity
Stringa SMILE
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The article number 15512-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 15512-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the storage conditions of Formaldehyde solution 15512-1L-R STBL0225
1 answer-