Key Documents
R03055
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain
Polychromatic stain used primarily to stain blood cells and bone marrow specimens
Sinonimo/i:
Hematology Stain
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 12 °C
λmax
527 nm (Eosin)
631 nm (Azure)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Giemsa stain is a mixture of polychromed methylene blue, azure, and eosin.
Applicazioni
Giemsa stain has been used for the staining of cells and blood films. It is a versatile differential stain that is widely used in hematology for blood and bone marrow specimens, clinical cytology specimens, bacteriology, histological biopsies, and tumor samples.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C