QTUM0TIX1
Cartuccia di purificazione Quantum® TIX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Sinonimo/i:
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Quantum®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Capacità
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- ®®
- Contiene la resina Ionex per ioni in tracce.
- Care-free maintenance: easily installed and replaced.
- e-Sure tag for RFID connection enables full traceability (data management).
- Uses ion exchange technology for purification.
- Certificato di qualità disponibile online.
Componenti
- &