Documenti
PX1565
Supelco
Fosfato di potassio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-913-4
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
Colore
white
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
soluble 208 g/L
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (acidimetric)99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1