PX1507
Ioduro di potassio
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
granular
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
≤0.2% loss on drying, 150°C
Colore
white
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1325 °C/1013 hPa
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3