Documenti fondamentali
1.28218
SAFC
Solfato d′ammonio
EMPROVE® EXPERT, ChP, NF, ACS
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Mascagnite
Scegli un formato
1 KG
CHF 67.00
3 KG
CHF 282.00
10 KG
CHF 469.00
12 KG
CHF 562.00
25 KG
CHF 874.00
25 KG
CHF 998.00
25 KG
CHF 1’330.00
100 KG
CHF 3’119.00
336 KG
CHF 7’498.00
500 KG
CHF 11’187.00
CHF 67.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 67.00
3 KG
CHF 282.00
10 KG
CHF 469.00
12 KG
CHF 562.00
25 KG
CHF 874.00
25 KG
CHF 998.00
25 KG
CHF 1’330.00
100 KG
CHF 3’119.00
336 KG
CHF 7’498.00
500 KG
CHF 11’187.00
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
CHF 67.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
ChP
NF
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Potenza
2840 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
754-764 g/L
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
850 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Ammonium sulfate is widely used as a precipitant in biopharma manufacturing and as a excipient in liposomal formulations.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.