Documenti fondamentali
PX0511
Supelco
Fenolo
GR
Sinonimo/i:
Phenol solution, Hydroxybenzene, Carbolic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
6428463
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Livello qualitativo
Saggio
≥88.0% (iodometric)
Stato
liquid
Impurezze
≤12% Water (H2O)
Residuo non volatile (NVR)
≤0.05%
Colore
APHA: ≤50
Temp. transizione
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
Densità
1.07 g/cm3 at 25 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
GR
Risultati analitici
Assay (iodometric): 88.0% min
Color (APHA): 50 max
Congealing point: 10.5-14.0°C
Form: Clear liquid
Nonvolatile matter: 0.05% max
Water (H2O): 12% max
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.