Merck
PPTH02500
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 25 mm, hydrophobic, polypropylene
Sinonimo/i:
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104921
Pore size:
0.45 μm pore size, >40 % porosity
Material:
plain filter, polypropylene membrane, white filter
Feature:
hydrophobic
Sterility:
non-sterile
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
filter diam.
25 mm
thickness
200 μm ± 50 μm
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
bubble point
>3 psi, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
Quality Level
General description
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration. Hydrophobic filters provide high particle retention, high dirt holding capacity and low pressure drop. They are designed for filtration of organic solvents, but they can also be used - once properly wetted with alcohol - for the filtration of aqueous solutions.
Application
  • Clarification organic solutions and solvent
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • FAS sample filtration
Features and Benefits
Compatible with aggressive solvents
Filters have high dirt-holding capacity
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Visualizza i dati relativi agli estraibili fluorurati, al recupero e ai prodotti di filtrazione raccomandati per l'analisi dei PFAS utilizzando l'EPA 537.1 modificato.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Validazione dei filtri per siringa in PES Millex® nell’analisi di PFAS in campioni di acqua mediante il metodo EPA 537.1
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten extrahierbaren Stoffen, Rückgewinnung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Tests unter Verwendung der modifizierten EPA 537.1 an.
Vedi tutto
Contatta l'Assistenza Tecnica