P2B100C01
Pellicon® 2 Mini Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 100 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-100 C 0.1 m2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
Millipore′s BIOMAX 100 polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration BIOMAX Module feature a filtration area of 0.1 m2 with a pore size of 100 kDa NMWCO.
Applicazioni
- Protein solutions
- Polysaccharide solutions
- Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
- Cell cultures and lysates
- Colloidal suspensions
- Viral cultures
Caratteristiche e vantaggi
- Type C screen (coarse screen)
- Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
- Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
- Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Altre note
Risultati analitici
WGK 2
Articoli
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
Contenuto correlato
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
Per produrre vaccini a vettore vivo è possibile ricorrere a processi produttivi relativamente standardizzati che presentano, tuttavia, alcune difficoltà come la perdita di resa per via della filtrazione sterilizzante, l’aggregazione dei vettori e lo scale up delle cellule adese. Scoprite tutto sulla tecnologia di questa essenziale piattaforma e come la competenza, rafforzata dalla collaborazione, può superare tutte le criticità produttive.
La produzione dei vaccini virali è complessa e non riconducibile a un modello standardizzato. Infatti, ogni processo per la produzione di un vaccino virale deve essere commisurato a forma, dimensioni, natura, comportamento chimico-fisico, stabilità e specificità della cellula ospite del virus. Scoprite tutto sulla tecnologia di questa essenziale piattaforma e come la competenza, rafforzata dalla collaborazione, può superare tutte le criticità produttive.
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.