Documenti fondamentali
MXRPBLRST
Millipore
Kit reagenti rapidi Milliflex®
Pharmaceutical Products Analysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
Milliflex® Rapid
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Parte integrante del sistema di rilevamento e conteggio microbiologico Milliflex Rapid, la stazione AutoSpray Milliflex Rapid applica un pari volume di due reagenti sulla superficie di una membrana per individuare la presenza di microorganismi viventi.
Grazie a un collaudato programma automatico preimpostato, la stazione AutoSpray assicura sempre risultati riproducibili, test dopo test. Il reagente viene applicato dal movimento del portafiltro che scorre avanti e indietro, sotto il nebulizzatore in vetro calibrato.
Grazie a un collaudato programma automatico preimpostato, la stazione AutoSpray assicura sempre risultati riproducibili, test dopo test. Il reagente viene applicato dal movimento del portafiltro che scorre avanti e indietro, sotto il nebulizzatore in vetro calibrato.
Grazie a un collaudato programma automatico preimpostato, la stazione AutoSpray assicura sempre risultati riproducibili, test dopo test. Il reagente viene applicato dal movimento del portafiltro che scorre avanti e indietro, sotto il nebulizzatore in vetro calibrato.
Grazie a un collaudato programma automatico preimpostato, la stazione AutoSpray assicura sempre risultati riproducibili, test dopo test. Il reagente viene applicato dal movimento del portafiltro che scorre avanti e indietro, sotto il nebulizzatore in vetro calibrato.
Le valvole a pinza assicurano la distribuzione dello stesso volume di reagente durante ogni ciclo. Il compressore interno consente il funzionamento indipendente, eliminando la necessità di ulteriori apparecchiature.
Nella modalità di spruzzo automatico, la stazione AutoSpray eroga entrambi i reagenti in 90 secondi non appena viene premuto l′apposito pulsante.
L′analista può avviare facilmente le operazioni selezionando un elenco di opzioni sul pannello di controllo.
Componenti
Include: Agente di rilascio dell′ATP, 2 bottiglie
Reagente per bioluminescenza, 2 bottiglie
Tampone di ricostituzione, sterile, 2 bottiglie
2 siringhe
5 tappi Luer-Lock
6 adattatori per flaconcini
Risultati analitici
Microrganismi da ricercare: Microorganismi aerobici totali
Specie Pseudomonas
Lieviti e muffe
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Contenuto correlato
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.
Il sistema automatizzato Milliflex® Rapid consente di raggiungere i risultati dei test di sterilità e di determinazione della carica microbica con giorni di anticipo. La sua tecnologia di comprovata affidabilità rivela in maniera rapida e accurata i microrganismi nei test per la determinazione della carica microbica, di sterilità, di intermedi di processo o di prodotti finiti.