Documenti
MXRPCLKT1
Millipore
Kit per pulizia rapida Milliflex®
For 20 cleanings and 2 decontaminations
Sinonimo/i:
Kit per decontaminazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
Milliflex® Rapid
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Il kit di pulizia Milliflex® Rapid fa parte del sistema di rilevamento microbiologico Milliflex® Rapid, una soluzione automatizzata che permette di rilevare, gestire e risolvere rapidamente la contaminazione microbica nei campioni filtrabili nel corso del processo di fabbricazione. La stazione AutoSpray invia un avviso sul pannello di controllo per indicare la necessità di eseguire la taratura, la pulizia o il priming al fine di assicurare prestazioni coerenti e affidabili nel corso della durata utile dell′apparecchio. Il kit di pulizia Milliflex® Rapid è un′unità autopulente, mentre la stazione AutoSpray è pronta per essere riutilizzata in cinque minuti. La taratura dell′unità va ripetuta ogni 5000 campioni o almeno una volta l′anno.
Applicazioni
Il kit di pulizia Milliflex® Rapid è un′unità autopulente, da utilizzare con il sistema di rilevamento microbiologico Milliflex®.
Componenti
  • 4 flaconcini di agente di risciacquo
  • 4 flaconcini di agente di pulizia
  • 1 flaconcino di decontaminazione
  • 10 tappi Luer-lok®
  • 9 adattatori per flaconcini
  • 1 guida per l′utente
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.