Vai a
MPGL02GH2
Millipak® 20 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Sinonimo/i:
Capsula Millipak® con filtro Durapore® da 0,22 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Unità filtro sterile Millipak-20 0,22 µm 6mm (1/4”) HB/HB con campana, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
sterility
irradiated, sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.5 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 10 L process volume, 25 °C max. temp., 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward), 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
100 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction), <0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet hose barb, outlet hose barb (with bell), (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
shipped in
ambient
General description
Configurazione del dispositivo: capsula Gamma Gold
Analysis Note
Estraibili (gravimetria): utilizzando un dispositivo sterilizzato dopo flussaggio con 200 mL e 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nel manuale d′uso
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MPVL02GH2MPHL02GH2MPHL02GF2
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
product line
Millipak®
product line
Millipak® 20
product line
Millipak® 20
product line
Millipak® 20
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
material
PVDF membrane, polycarbonate , PVDF vent cap, polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
Still not finding the right product?
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..