MPGL06GH2
Unità filtranti Millipak-60, sterili, 0,22 µm, portagomma da 6 mm/ portagomma con campana di protezione
sterile
Sinonimo/i:
Capsula Millipak® con filtro Durapore® da 0,22 µm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
sterile
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
25 °C max. temp.
3.8 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
tecniche
sterile filtration: suitable
Superficie filtrante
300 cm2
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤2 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
Condizioni di spedizione
ambient
Altre note
- Ritenzione di organismi: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessi
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
- Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
3 cicli in autoclave di 90 min @ 123 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Risultati analitici
Ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Disponibile per gli abbonati o a pagamento