Documenti fondamentali
MCEP24H48
Millipore
Inserto sospeso Millicell® per colture cellulari, PET 8 μm, 24 pozzetti, 48 pz.
Discontinued with Replacement Product No. PTEP24H48
Sinonimo/i:
inserti per colture cellulari, inserti permeabili per colture, inserto per colture di tessuti, piastra per colture di tessuti
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametri
50 °C max. temp.
Diam. filtro
6.5 mm
Superficie filtrante
0.3 cm2
Misura
24 wells
Area superficiale
0.3 cm2
Volume massimo del pozzetto
440 μL
Volume d’esercizio
200 μL
Dimensione pori
8.0 μm
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Inserti sospesi per colture cellulari in polietilene tereftalato (PET), con pori da 0,4 μm, da usare con piastre da 12 pozzetti per studi di adesione cellulare, colture cellulari, differenziamento cellulare & ICC. Configurazione del dispositivo Gli inserti per colture cellulari Millicell®, per piastre da 24 pozzetti con pori da 8μm, sono dispositivi pratici e di facile utilizzo per la coltura di cellule aderenti o in sospensione. L′accesso al terreno è consentito sia sul lato apicale che su quello baso-laterale La crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule sono così in condizioni più simili a quelle presenti in vivo. Inoltre, gli inserti Millicell® permettono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti sospesi Millicell®: precaricati in piastre di raccolta o disponibili singolarmente
  • Per co-colture e saggi di permeabilità
  • Design unico che consente un più facile accesso basolaterale rispetto ad altri inserti sospesi, con un minor rischio di contaminazione
  • Disponibile in 5 diverse dimensioni dei pori e 3 diametri diversi, incluso il formato con pori da 1 μm, otticamente trasparente, per una migliore visualizzazione al microscopio
  • Disponibili già inseriti in piastre da 24 pozzetti o come inserti indipendenti.
Applicazioni: adesione cellulare, crescita cellulare, differenziamento cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Fuori produzione; il prodotto sostitutivo è il N° Cat. PTHT24H48
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolli
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.