MABT852M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-21
clone LpMab-21, from mouse
Sinonimo/i:
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LpMab-21, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDPN(10630)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Cell Structure
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Podoplanin in one million HEK293 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1