Documenti
SAB5700653
Sigma-Aldrich
Anti-CD34 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CD34, CD34 molecule, GIG3, MORT1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
35
40
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
4.09 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD34(947)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene may play a role in the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or to stromal cells. This single-pass membrane protein is highly glycosylated and phosphorylated by protein kinase C. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 32-290 of human CD34 (NP_001020280.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1