MABT1587
Anti-EpCAM Antibody, clone EpMab?16
Sinonimo/i:
Epithelial cell adhesion molecule;Adenocarcinoma-associated antigen;Cell surface glycoprotein Trop-1;Epithelial cell surface antigen;Epithelial glycoprotein;EGP;Epithelial glycoprotein 314;EGP314;hEGP314;KS 1/4 antigen;KSA;Major gastrointestinal tumor-ass
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EpMab?16, monoclonal
PM
calculated mol wt 34.93 kDa
observed mol wt ~36 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in CHO-K1 cells overexpressing Human EpCAM.
A 1:1,000 dilution of this antibody detected EpCAM in lysate from CHO-K1 cells overexpressing Human EpCAM, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EpCAM in Western Blotting applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Inhibition Assay:: A representative lot of this antibody inhibited tumor growth in oral squamous cell carcinoma (HSC-2) xenograft model mice. (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected EpCAM in Immunohistochemistry applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EpCAM in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2