MABN2419
Anti-phospho-alpha-synuclein (Ser129) Antibody, clone LS4-1B1
clone LS4-1B1, from mouse
Sinonimo/i:
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LS4-1B1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer129)
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1