MABN2648
Anti-CHD-8L Antibody, clone 1C10-1
Sinonimo/i:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8;EC:3.6.4.12;ATP-dependent helicase CHD8;Axis duplication inhibitor;Duplin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C10-1, monoclonal
PM
calculated mol wt 290.85 kDa
observed mol wt ~290 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Chd8(67772)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in E14 Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHD8L in E14 Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected CHD-8L in Chromatin Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679; Kawamura, A., et al. (2021). Cell Rep. 35(1);108932).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Western Blotting applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1