Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8H3, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
3
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8H3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHD2(1106)
General description
Circa 211 kDa, osservato. In alcuni lisati cellulari è possibile osservare bande non caratterizzate. Si possono osservare due isoforme note a 50 kDa e 200 kDa.
La proteina Chd2, nota anche come proteina 2 legante il cromodominio-DNA-elicasi (CHD-2), o elicasi ATP-dipendente CHD2, e codificata dal gene CHD2, appartiene alla famiglia delle proteine CHD. Questa famiglia è caratterizzata dalla presenza di cromodomini (modificatori dell'organizzazione della cromatina) e di domini elicasi/ATPasi correlati a SNF2. I geni CHD codificano proteine di rimodellamento della cromatina e capaci di alterare l'espressione genica modificando la struttura della cromatina di un particolare gene. L'alterazione influisce sull’accesso dell'apparato trascrizionale al gene e sulla sua conseguente espressione. Nel topo, la proteina Chd2 è espressa nel cuore, nel prosencefalo, nelle estremità e nelle regioni facciali e dorsali durante specifici stadi dello sviluppo embrionale. La mancanza di Chd2 nei topi è letale per l′embrione e nell'uomo diverse mutazioni del gene CHD-2 sembrano essere la causa di una serie di malattie e difetti dello sviluppo. Altre mutazioni associate al locus del gene CHD2 sembrano essere la causa dell'encefalopatia epilettica infantile precoce (EIEE).
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente a Chd2 di topo.
Application
Analisi mediante immunoprecipitazione: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha prodotto l′immunoprecipitazione di Chd2 da un lisato di cellule C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Analisi in immunocitochimica: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha prodotto l′immunoprecipitazione di Chd2 da cellule C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Analisi mediante immunoprecipitazione della cromatina: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha prodotto l′immunoprecipitazione di Chd2 da un lisato di cellule C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Analisi in immunocitochimica: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha prodotto l′immunoprecipitazione di Chd2 da cellule C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Analisi mediante immunoprecipitazione della cromatina: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha prodotto l′immunoprecipitazione di Chd2 da un lisato di cellule C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Questo anticorpo anti-Chd2, clone 8H3, è convalidato per l'uso in western blotting, IP, ICC & ChIP per la rilevazione della proteina Chd2.
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Biologia della cromatina
Physical form
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali di ratto purificate in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM, con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule Jurkat.
Saggio di Western blotting: 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la proteina Chd2 in 10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Saggio di Western blotting: 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la proteina Chd2 in 10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c