M9317
Anti-MeCP2 antibody produced in rabbit
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 544.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 544.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~75 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.6 mg/mL
tecniche
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of the MCF7 breast carcinoma cell line.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)