MABN24
Anti-pan-Shank Antibody, clone N23B/49
clone N23B/49, from mouse
Sinonimo/i:
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2, proline-rich synapse associated protein 1, cortactin SH3 domain-binding protein, Cortactin-binding protein 1, Proline-rich synapse-associated protein 1, cortact
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N23B/49, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHANK2(22941)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody detected Shank in extracts of COS-1 cells transiently transfected with Shank1, Shank2 or Shank3 plasmids. Courtesy of James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain membrane tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1