Documenti fondamentali
MABN153
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-HuC/HuD, clone 15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
Sinonimo/i:
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
Scegli un formato
100 μG
CHF 463.00
CHF 463.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 463.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 463.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15A7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELAVL4(1996)
Descrizione generale
Le proteine Hu di mammifero sono proteine che legano l'RNA neuronale simili a quelle del sistema ELAV (Embryonic Lethal Abnormal Visual) caratterizzate da tre motivi di riconoscimento dell'RNA. La proteina HuC che lega l'RNA promuove lo sviluppo neuronale a livello del sistema nervoso sia centrale che periferico. Gli anticorpi anti-HuC sono utilizzati come marcatori dei neuroni in fase di sviluppo. La proteina HuD sembra intervenire nel processo di trasformazione dell'RNA neurone-specifico e nel mantenimento dello stato proliferativo delle cellule.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alle proteine HuC/HuD umane.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: una diluizione 1:2.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato le proteine HuC/HuD in tessuto cerebrale umano e ippocampale di ratto.
L′anticorpo anti-HuC/HuD è convalidato per la rivelazione delle proteine HuC/HuD nelle applicazioni di WB & IHC.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale umano.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare le proteine HuC/HuD in 200 µg di lisato di tessuto cerebrale umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 40 kDa. In alcuni lisati può comparire una banda a ~45 kDa non caratterizzata.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Karolína Liška et al.
Neuroendocrinology, 112(4), 384-398 (2021-06-11)
Circadian clocks in the hippocampus (HPC) align memory processing with appropriate time of day. Our study was aimed at ascertaining the specificity of glycogen synthase kinase 3-beta (GSK3β)- and glucocorticoid (GC)-dependent pathways in the entrainment of clocks in individual HPC
Yaxing Gui et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(1), 151-164 (2019-07-06)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is a widely used target for microglial PET imaging radioligands, but its expression in post-mortem normal and diseased human brain is not well described. We aimed at characterizing the TSPO expression in human control
Clara Muñoz-Castro et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2593, 283-305 (2022-12-14)
There is a growing interest in expanding the multiplexing capability of immunohistochemistry to achieve a deeper phenotyping of various cell types in health and disease. Here, we describe a protocol of cyclic multiplex fluorescent immunohistochemistry that enables the labeling of
Christine Marques et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 56-56 (2024-03-13)
The stimulator of interferon genes (STING) pathway has been implicated in neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). While prior studies have focused on STING within immune cells, little is known about STING within neurons. Here, we
Joslyn Lay et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G252-G266 (2016-07-02)
The μ-opioid receptor (MOR) is a major regulator of gastrointestinal motility and secretion and mediates opiate-induced bowel dysfunction. Although MOR is of physiological and therapeutic importance to gut function, the cellular and subcellular distribution and regulation of MOR within the