MABE1060
Anti-CtIP Antibody, clone 14-1
clone 14-1, from mouse
Sinonimo/i:
CtBP-interacting protein, CtIP, Retinoblastoma-binding protein 8, RBBP-8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, RIM, Sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog, SAE2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14-1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBBP8(5932)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CtIP in Western Blotting applications (Yu, X., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(24):18541-9; Bunting, S.F., et. al. (2010). Cell. 141(2):243-54; Wu, M., et. al. (2007). Mol Cancer Res. 5(12):1285-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used for CtIP Immunoprecipitation. (Yu, X., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(24):18541-49).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CtIP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1