MABC292
Anti-TAOK1 Antibody (long isoform), clone TAO1_1.2_VMD
clone 1.2, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase TAO1, Kinase from chicken homolog B, hKFC-B, MARK Kinase, MARKK, Prostate-derived sterile 20-like kinase 2, PSK-2, PSK2, Prostate-derived STE20-like kinase 2, Thousand and one amino acid protein kinase 1, TAOK1, hTAOK1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAOK1(57551)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1