MABC1636
Anti-MLKL Antibody, clone 7G2
Sinonimo/i:
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G2, monoclonal
PM
calculated mol wt 54.58 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLKL(197259)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysates from HT-29 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysates from wild-type HT-29 cells, but not in MLKL knockout cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1