Documenti fondamentali
ABN1720
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-nineina
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Ninein, Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, GSK3B-interacting protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nin(18080)
Descrizione generale
La nineina (UniProt Q61043; nota anche come Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, GSK3B-interacting protein) nelle specie murine è codificata dal gene Nin (detto anche Kiaa1565) (Gene ID 18080). La nineina è una proteina che lega l'estremità negativa dei microtubuli (MT) e contribuisce ad ancorare i MT al centrosoma. Si trova anche al di fuori del centrosoma, associata all'estremità negativa dei MT non centrosomali presenti nelle cellule polarizzate. La nineina è essenziale per l'auto-rinnovamento e il mantenimento dei progenitori apicali (AP) nella neocorteccia di topo in via di sviluppo attraverso l'ancoraggio dei MT al centrosoma, mentre nei neuroni corticali è presente solo la nineina non centrosomale, localizzata negli assoni e nel compartimento somatodendritico. La nineina associata al centrosoma svolge un ruolo importante nella stabilizzazione degli aster di MT radiali, mentre la nineina non centrosomale è implicata nella stabilizzazione dei MT negli assoni neuronali. La nineina è un bersaglio a valle del fattore di trascrizione Sip1, coinvolto nello sviluppo del SNC. La riespressione della nineina in neuroni Sip1-deficienti o la sovraespressione in neuroni wild-type aumenta significativamente la loro resistenza alla depolimerizzazione dei MT.
Specificità
Questo antisiero policlonale è diretto contro la regione compresa tra i domini a mano EF 2&5 presenti in tutte le isoforme di nineina generate da splicing di topo e umane descritte da UniProt (Q61043 & Q8N4C6).
Immunogeno
Frammento di nineina ricombinante di topo, con tag His, corrispondente alla regione compresa tra i domini a mano EF 2&5.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:250 di un lotto rappresentativo ha mostrato immunoreattività con la nineina citoplasmatica in sezioni di tessuto cerebrale e splenico umano.
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha mostrato immunoreattività con la nineina citoplasmatica e centrosomale in cellule HEK293T estratte in Triton X-100 allo 0,1% e fissate in paraformaldeide al 4% (Gentile concessione del Professore Kensuke Hayashi, Sophia Univesity, Giappone).
Analisi in immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha mostrato immunoreattività con la nineina del centrosoma di cellule progenitrici apicali (AP) proliferative in un lavoro di immunoistochimica in fluorescenza su criosezioni di corteccia cerebrale di embrioni di ratto E17.5 fissate in paraformaldeide al 4%. L′immunoreattività con la nineina è risultata downregolata in sezioni embrionali di ratti con gli occhi piccoli omozigoti per la mutazione rSey2/rSey2 Pax6 (Shinohara, H., et al. (2013). Biol Open. 2(7):739-749).
Analisi in immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha mostrato immunoreattività intensa con la nineina sulla superficie ventricolare in un lavoro di immunoistochimica in fluorescenza su criosezioni di corteccia cerebrale di embrioni di topo E13 ed E18 fissate in paraformaldeide al 4%. Si sono inoltre osservati livelli inferiori di immunoreattività nella piastra corticale (CP) di embrioni E18 e di molto più debole nella corteccia di embrioni E13 (Ohama, Y., and Hayashi, K. (2009). Histochem. Cell Biol. 132(5):515-524).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha mostrato immunoreattività intensa con la nineina granulare nel compartimento somatodendritico, ma non nell′assone, in un lavoro di immunocitochimica in fluorescenza su neuroni corticali in coltura di embrioni di topo E18 fissati in paraformaldeide al 4% Circa il 60% dei granuli di nineina sono associati ai microtubuli e mostravano resistenza al Triton X-100 allo 0,5% (Ohama, Y., and Hayashi, K. (2009). Histochem. Cell Biol. 132(5):515-524).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha mostrato immunoreattività intensa con la nineina in piastra corticale (CP), sostanza bianca (WM) e zona ventricolare (VZ) di sezioni cerebrali di embrioni di topo E16.5 incluse in paraffina. L′immunoreattività con la nineina è risultata downregolata in CP e WM, ma non in VZ di embrioni Sip1fl/flNexCre con cellule granulari dell′ippocampo targeted per Sip1 knockout (Srivatsa, S., et al. (2015). Neuron 85(5):998-1012).
Western Blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato la nineina in un lisato corticale di omogenati di tessuto cerebrale di topi di età P0, P3, P4 e P7 (Srivatsa, S., et al. (2015). Neuron 85(5):998-1012).
Nota: per migliorare la visualizzazione dell'immunoreattività con la nineina associata ai microtubuli e ai centrosomi, prima della fissazione si può ricorrere a estrazione della nineina solubile in condizioni di stabilizzazione dei microtubuli con Triton X-100 allo 0,5% in presenza di paclitaxel 10 M (N. cat. 580555 e 580556) (Ohama, Y., and Hayashi, K. (2009). Histochem. Cell Biol. 132(5):515-524).
L′anti-nineina, N° Cat. ABN1720, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico contro la nineina. E′ stato testato in lavori di immunocitochimica, immunofluorescenza, immunoistochimica e Western Blotting.
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule NIH/3T3.
Saggio immunocitochimico (ICC): una diluizione 1:500 di questo antisiero ha rilevato la nineina in cellule NIH/3T3.
Descrizione del bersaglio
234.7/233.6 (isoforme di topo 1/2) e 243.2/241.2/246.1/236.1/243.9/147.8/248.2/238.9/160.1 kDa (isoforme umane 1/2/3/4/5/6/7/8/9), calcolato.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Niaz Oliazadeh et al.
Scientific reports, 7, 44260-44260 (2017-03-16)
The primary cilium is an outward projecting antenna-like organelle with an important role in bone mechanotransduction. The capacity to sense mechanical stimuli can affect important cellular and molecular aspects of bone tissue. Idiopathic scoliosis (IS) is a complex pediatric disease