Documenti
SAB5700557
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MLKL-T357/S358/S360 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
MLKL, hMLKL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
53
54
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.8mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr357/pSer358/pSer360)
Informazioni sul gene
human ... MLKL(197259)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T357/S358/S360 of human MLKL.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1