MABC1595
Anti-RIPK3/RIP3 Antibody, clone 8G7
Sinonimo/i:
Anti-RIPK3 Antibody, Clone 8G7 Anti-RIPK3, RIPK3 Detection Antibody
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G7, monoclonal
PM
calculated mol wt 53.32 kDa
observed mol wt ~53 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse dermal fibroblast lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK3/RIP3 in Mouse dermal fibroblast lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Western Blotting applications (Petrie, E.J., et. al. (2019). Cell Rep. 28(13):3309-3319).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et. al. (2021). Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-021-00742-x)
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1