MAB880-K
Anti-HIV Antibody, p24, clone 7A8.1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Livello qualitativo
Clone
7A8.1
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Contact customer service for assistance: [email protected]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1