MAB880-A
Anti-HIV Antibody, p24, clone 7A8.1
clone 7A8.1, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
-1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... TARBP1(6894)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Antibodies are not neutralizing. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2