MAB8150
Anti-West Nile Virus/Kunjin Antibody, Envelope, clone 3.67G
clone 3.67G, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3.67G, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 2