MABF2186
Anti-Zika Virus NS1 protein Antibody
purified antibody, clone 680, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
680, monoclonal
PM
calculated mol wt 47 kDa
Reattività contro le specie
virus (Zika)
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1